Få mere at vide
Amorolfine hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17951346
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17951346 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17951346 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3511.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Amorolfinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amorolfine Hydrochloride
CAS 78613-38-4
Analyt- eller komponentnavne Amorolfine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H35 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2R,6S)-rel-4-[3-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-Morpholine hydrochloride (1:1), Morpholine, 4-[3-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-, hydrochloride, (2R,6S)-rel- (9CI), Morpholine, 4-[3-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-, hydrochloride, cis-, Amorolfine hydrochloride, Ro 14-4767/002
InChI formel InChI=1S/C21H35NO.ClH/c1-7-21(5,6)20-10-8-19(9-11-20)12-16(2)13-22-14-17(3)23-18(4)15-22;/h8-11,16-18H,7,12-15H2,1-6H3;1H/t16?,17-,18+;
SMIL Cl.CCC(C)(C)c1ccc(CC(C)CN2C[C@@H](C)O[C@@H](C)C2)cc1
IUPAC navn (2S,6R)-2,6-dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morfolin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 353.97
Mængde 250 mg
Formel vægt 353.2485 g/mol