Få mere at vide
Amorolfine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448186
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16448186 100 mg
16401406 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448186 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0238
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Amorolfine hydrochloride (Ro 14-4767/002) is a antifungal reagent.
Amorolfine hydrochloride (Ro 14-4767/002) is a antifungal reagent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amorolfine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 78613-38-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H36ClNO
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ro 14-4767/002
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (35.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (9.41 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H]1O[C@H](C)CN(CC(C)CC2=CC=C(C(C)(C)CC)C=C2)C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 353.97
Formel vægt 353.97
Procent renhed 99.69%