missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amopyroquine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amopyroquine |
| CAS | 550-81-2 |
| Molekylær formel | C20 H20 Cl N3 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | o-Cresol, 4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]-α-1-pyrrolidinyl- (6CI,7CI,8CI), 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-α-1-pyrrolidinyl-o-cresol, Amopyroquin, Amopyroquine, PAM-780, Propoquin, Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-(1-pyrrolidinylmethyl) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20ClN3O/c21-15-3-5-17-18(7-8-22-19(17)12-15)23-16-4-6-20(25)14(11-16)13-24-9-1-2-10-24/h3-8,11-12,25H,1-2,9-10,13H2,(H,22,23) |
| SMIL | Oc1ccc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)cc1CN4CCCC4 |
| IUPAC navn | 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.85 |
| Formel vægt | 353.1295 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?