missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amolanone Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amolanone Hydrochloride |
| CAS | 6009-67-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amolanone Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H23 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2(3H)-Benzofuranone, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), Amethone Hydrochloride, Amolanone hydrochloride, 2(3H)-Benzofuranone, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-14-20(16-10-6-5-7-11-16)17-12-8-9-13-18(17)23-19(20)22;/h5-13H,3-4,14-15H2,1-2H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CCN(CC)CCC1(C(=O)Oc2ccccc12)c3ccccc3 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?