Få mere at vide
Amodiaquine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amodiaquin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22ClN3O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23) |
| Formel vægt | 355.1451 |