Få mere at vide
Amodiaquin N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050288
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050288 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050288 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0617.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Amodiaquin N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amodiaquine N-Oxide
CAS 102391-07-1
Analyt- eller komponentnavne Amodiaquine N-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H22 Cl N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethyloxidoamino)methyl]-, Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]-, N-oxide, Amodiaquine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C20H22ClN3O2/c1-3-24(26,4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23)
SMIL CC[N+]([O-])(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
IUPAC navn N-[[5-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-hydroxyphenyl]methyl]-N-ethylethanaminoxid
Molekylvægt (g/mol) 371.86
Mængde 25 mg
Formel vægt 371,1401 g/mol