Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Amodiaquin dihydrochlorid dihydrat
Artikelnummer. 15314998 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15314998 5 g 5g
15324998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15314998 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455200050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6398-98-7
Molekylær formel 2HCl·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 464.81
InChI nøgle YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1
PubChem CID 64646
ChEBI CHEBI:50652
IUPAC navn 4-[(7-chlorquinolin-4-yl)amino]-2-(diethylaminomethyl)phenol;dihydrat;dihydrochlorid
SMIL CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Smeltepunkt 166.0°C to 172.0°C
Kogepunkt 478.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 5 g
Formel vægt 464.81
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.