Få mere at vide
Amodiaquin dihydrochloriddihydrat, TRC
Artikelnummer. 30331115
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30331115 1 g
1 options
Artikelnummer. 30331115 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6341901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
CAS 6398-98-7
Molekylær formel C20 H22 Cl N3 O . 2 Cl H . 2 H2 O
Mængde 1 g
Synonym Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol hydrochloride hydrate (1:2:2), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-α-(diethylamino)-o-cresol dihydrochloride dihydrate, Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
InChI formel InChI=1S/C20H22ClN3O.2ClH.2H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H;2*1H2
SMIL O.O.Cl.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
IUPAC navn 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-(diethylaminomethyl)phenol; dihydrat; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 464.81
Formel vægt 463.1196