Få mere at vide
Amodiaquin dihydrochloriddihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050505
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30050505 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30050505 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0617.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Amodiaquin dihydrochloriddihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
CAS 6398-98-7
Analyt- eller komponentnavne Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H22 Cl N3 O . 2 Cl H . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol hydrochloride hydrate (1:2:2), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride dihydrate, Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, Amodiaquine dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-alpha-(diethylamino)-o-cresol dihydrochloride dihydrate
InChI formel InChI=1S/C20H22ClN3O.2ClH.2H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H;2*1H2
SMIL O.O.Cl.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
IUPAC navn 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-(diethylaminomethyl)phenol; dihydrat; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 464.81
Mængde 500 mg
Formel vægt 463,1196 g/mol