Få mere at vide
Amodiaquin dihydrochloriddihydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30464228
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464228 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464228 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0617.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
CAS 6398-98-7
Analyt- eller komponentnavne Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H22 Cl N3 O . 2 Cl H . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol hydrochloride hydrate (1:2:2), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride dihydrate, Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, Amodiaquine dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-alpha-(diethylamino)-o-cresol dihydrochloride dihydrate
InChI formel InChI=1S/C20H22ClN3O.2ClH.2H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H;2*1H2
Løsningstype Fedt
SMIL O.O.Cl.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
IUPAC navn 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-(diethylaminomethyl)phenol; dihydrat; dihydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 464.81
Mængde 10 mg
Formel vægt 463,1196 g/mol