Få mere at vide
Amodiaquine-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amodiaquin-d10 |
| CAS | 1189449-70-4 |
| Molekylær formel | C20 2H10 H12 Cl N3 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Amodiaquine D10 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22ClN3O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23)/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-[[bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)amino]methyl]-4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.92 |
| Formel vægt | 365.2079 |