Få mere at vide
Ammonium zinc sulfate hydrate
Artikelnummer. 11410114
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410114 250 g 250g
11400114 1000 g 1000g
11420114 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410114 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13584.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77998-33-5 | H8N2O8S2Zn | 293.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77998-33-5
Molekylær formel H8N2O8S2Zn
Molekylvægt (g/mol) 293.57
MDL nummer MFCD18711942
InChI nøgle CHORECZHRAUKSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium zinc sulfate hydrate, acmc-20alsa, ammonium hydrate zinc sulfate, cvgyqralnwebmp-uhfffaoysa-m, ammonium ? 1-zinc 1+ hydrate sulfate, sulfuric acid, ammoniumzinc salt 2:2:1 , hydrate 9ci
PubChem CID 53471899
SMIL [NH4+].[NH4+].[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium zinc sulfate hydrate
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
IUPAC navn azan; zink; sulfat; hydrat
Formel vægt 293.57 (Anhydrous)
Tæthed 1.931