Få mere at vide
Ammoniumvanadiumoxid, Puratronic™ , 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347077
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347077 5 g 5g
11337077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010902.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7803-55-6 | H4NO3V | 116.98 g/mol
Det bruges som katalysator i organisk syntese og som analytisk reagens i laboratorier. Det bruges til fremstilling af vanadat. Det fungerer som en sensor til bestemmelse af N-acetyltransferaseaktivitet hos mennesker. Yderligere finder det anvendelse i farvestoffer, lakker, uudsletteligt blæk, tørretumbler til maling og til fotografering. Med kobbercarbonat har det vist sig at forbedre de katalytiske aktiviteter. Ammoniummetavanadat er en miljøvenlig katalysator til fremstilling af alfa-hydroxyphosphonatderivater i højt udbytte gennem reaktion af aryl/heteroarylaldehyder med triethylphosphonatderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-55-6
Molekylær formel H4NO3V
Molekylvægt (g/mol) 116.98
MDL nummer MFCD00011430
InChI nøgle YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
IUPAC navn vanadiumoylolamin
SMIL N.O[V](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium vanadium oxide
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.995% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in dilute ammonia and diethanolamine. Insoluble in ether,and alcohol.
Formel vægt 116.98
Tæthed 2.33