Få mere at vide
Ammoniumvanadiumoxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326108
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326108 250 g 250g
11316108 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11326108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011091.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7803-55-6 | H4NO3V | 116.98 g/mol
Ammoniumvanadiumoxid bruges som katalysator i organisk syntese og som analytisk reagens i laboratorier. Det bruges til fremstilling af vanadat. Det fungerer som en sensor til bestemmelse af N-acetyltransferaseaktivitet hos mennesker. Ydermere finder det anvendelse i farvestoffer, lakker, uudsletteligt blæk, tørretumbler til maling og til fotografering. Med kobbercarbonat har det vist sig at forbedre de katalytiske aktiviteter. Det er en miljøvenlig katalysator til fremstilling af alfa-hydroxyphosphonatderivater i højt udbytte gennem reaktion af aryl/heteroarylaldehyder med triethylphosphonatderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-55-6
Molekylær formel H4NO3V
Molekylvægt (g/mol) 116.98
MDL nummer MFCD00011430
InChI nøgle YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
SMIL N.O[V](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium vanadium oxide
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in dilute ammonia and diethanolamine. Insoluble in ether,and alcohol.
IUPAC navn vanadiumoylolamin
Formel vægt 116.98
Udseende Off-white powder
Tæthed 2.33 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium vanadium oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium vanadate