Få mere at vide
Ammonium tungsten oxide hydrate
Artikelnummer. 11450071
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450071 25 g 25g
11440071 100 g 100g
11460071 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450071 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044792.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12333-11-8 | (NH4)6W12O39·xH2O
Ammoniumwolframoxidhydrat bruges i vid udstrækning som et råmateriale til syntese af wolframkatalysatorer, som bruges i en række forskellige reaktioner som oxidation, hydroxylering, hydrogenering og polymerisering. Det bruges som et reagens til kemisk analyse som medicinsk diagnose. Det bruges som et forløbermateriale til fremstilling af højrent WO 3 , som bruges som tyndfilmssubstrat til visse halvlederenheder. Det fungerer som en forløber for en række POM (polyoxometalater).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12333-11-8
Molekylær formel (NH4)6W12O39·xH2O
MDL nummer MFCD00042673
Synonym Ammonium metatungstate hydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium tungsten oxide hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 2938.41 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexaammonium wolframate hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexaammonium wolframate hydrate