Få mere at vide
Ammoniumwolframoxid, 99,99+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465370
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465370 10 g 10g
11475370 50 g 50g
11485370 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465370 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044588.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 11140-77-5 | H40N10O41W12 | 3042.429 g/mol
Ammoniumparawolframat bruges som en kilde til højrente wolframoxider, wolframmetalpulvere, carbider eller som laboratoriereagens. Andre anvendelser er inden for områderne absorberende geler, farvestoffer i porcelænsindustrien og katalysatorindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11140-77-5
Molekylær formel H40N10O41W12
Molekylvægt (g/mol) 3042.429
MDL nummer MFCD00015956
InChI nøgle LMAJGSPZJYEENT-UHFFFAOYSA-D
Synonym ammonium para tungstate hydrate, ammonium tungstate trace metals basis, ammonium paratungstate trace metals basis, dodecaoxooctacyclo 21.1.1.1 1 , 3 .1 3 ,?.1?,?.1 1 1 , 1 3 .1 1 ?, 1 ?.1 1 ?, 2 1 dodecatungstoxane-5,7,9,11,13,15,17,19,21,23-decol decaamine
PubChem CID 71306883
SMIL N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O[W]12(=O)O[W]3(=O)(O[W](=O)(O3)(O[W]4(=O)(O[W](=O)(O4)(O[W]5(=O)(O[W]6(=O)(O5)O[W]7(=O)(O6)O[W](=O)(O7)(O[W]8(=O)(O[W](=O)(O8)(O[W](=O)(O1)(O2)O)O)O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in warm water
Formel vægt 283.91
Procent renhed ≥99.99%