Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium trifluoromethanesulfonate |
| Smeltepunkt | 225 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 25 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Formel vægt | 167.11 |
| Procent renhed | 99% |