Få mere at vide
Ammonium trifluoromethanesulfonate, 99%
Artikelnummer. 10608434 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
Artikelnummer. 10608434
Brand: Thermo Scientific Acros 388730500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38542-94-8 | CH4F3NO3S | 167.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38542-94-8
Molekylær formel CH4F3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 167.11
MDL nummer MFCD00075332
InChI nøgle BMWDUGHMODRTLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium trifluoromethanesulfonate, ammonium triflate, acmc-20alsc, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 15842047
IUPAC navn azanium;trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 225°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99%
Formel vægt 167.11
Procent renhed 99%