Få mere at vide
Ammoniumtrifluoromethansulfonat, 99%
Artikelnummer. 10074923 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10074923 5 g Glasflaske 5g
10646894 25 g Glasflaske 25g
10608434 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10074923 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388730050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00 DKK
    567.17 DKK / 5g
    Spare 37.83 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 38542-94-8 | CH4F3NR.3S | 167,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38542-94-8
Molekylær formel CH4F3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 167.11
MDL nummer MFCD00075332
InChI nøgle BMWDUGHMODRTLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium trifluoromethanesulfonate, ammonium triflate, acmc-20alsc, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 15842047
IUPAC navn azanium;trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 225 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
Formel vægt 167.11
Procent renhed 99%