Få mere at vide
Ammonium trifluoracetat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15621580 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15621580 50 g 50g
15611580 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15621580 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1783950G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
til HPLC,≥ 99,0 % (NT )
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3336-58-1
Molekylær formel C2H5F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 132.06
MDL nummer MFCD00012615,MFCD03095537
InChI nøgle YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
PubChem CID 86601334
IUPAC navn azanium;2,2,2-trifluoreddikesyre
SMIL [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Trifluoroacetate
Mængde 50 g
Lineær formel CF3CO2NH4
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Formel vægt 131.05g/mol
Procent renhed ≥99% (NT)