Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium titanyl oxalate monohydrate |
| Farve | Hvid til beige |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 10 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | (NH4)2TiO(C2O4)2·H2O |
| Merck Index | 10,584 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium titanyl oxalate monohydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.