Få mere at vide
Ammonium Thiosulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10409170 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10409170 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10409170 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/6720/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Smeltepunkt 150°C
CAS 7783-18-8
Farve White
pH 6.2 to 7.0
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel H8N2O3S2
MDL nummer 15965
InChI nøgle XYXNTHIYBIDHGM-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.N.OS(O)(=O)=S
IUPAC navn dihydroxy-1λ⁶-disulfen-1-one diamine
Molekylvægt (g/mol) 148.20
Formel vægt 148.21g/mol
Emballage Plastic powder jar