Få mere at vide
Ammonium thiosulfate, 96%
Artikelnummer. 11439502
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439502 2500 g 2500g
11394599 100 g 100g
11429502 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439502 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10190.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-18-8 | (NH4)2S2O3
Ammoniumthiosulfat finder anvendelse til udvaskning af guld og sølv, da det danner stærke komplekser. Det bruges i vid udstrækning som et fotografisk fikseringsmiddel, der virker hurtigere end natriumthiosulfatfiksere. Det tjener som gødning. Det virker som et tilsætningsstof til kul-affaldsblandinger for at hæmme dannelsen af farlige dioxiner og furaner. Det bruges som et analytisk reagens i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumthiosulfat finder anvendelse til udvaskning af guld og sølv, da det danner stærke komplekser. Det bruges i vid udstrækning som et fotografisk fikseringsmiddel, der virker hurtigere end natriumthiosulfatfiksere. Det tjener som gødning. Det virker som et tilsætningsstof til kul-affaldsblandinger for at hæmme dannelsen af farlige dioxiner og furaner. Det bruges som et analytisk reagens i laboratorier.
Opløselighed
Opløseligt i vand, let opløseligt i acetone. Uopløseligt i ethanol og diethylether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, magnesium og aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-18-8
Molekylær formel (NH4)2S2O3
MDL nummer MFCD00015965
Synonym ammonium thiosulphate, thiosulfuric acid h2s2o3 , diammonium salt, thiosulfuric acid h2s2o3 , ammonium salt 1:2, diammonium hypo, acmc-1bhnz, ammoniumthiosulfate, dsstox_cid_9703, dsstox_rid_78814, dsstox_gsid_29703, diammonium thiosulphate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium thiosulfate
Smeltepunkt ∼180°C (decomposition)
pH 6.0 to 6.5
Mængde 2500 g
Merck Index 14,562
Opløselighedsinformation Soluble in water,slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol and diethyl ether.
Formel vægt 148.2
Procent renhed ≥96%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.64