Få mere at vide
Ammoniumthiosulfat, 96%
Beskrivelse
Ammoniumthiosulfat finder anvendelse til udvaskning af guld og sølv, da det danner stærke komplekser. Det bruges i vid udstrækning som et fotografisk fikseringsmiddel, der virker hurtigere end natriumthiosulfatfiksere. Det tjener som gødning. Det virker som et tilsætningsstof til kul-affaldsblandinger for at hæmme dannelsen af farlige dioxiner og furaner. Det bruges som et analytisk reagens i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumthiosulfat finder anvendelse til udvaskning af guld og sølv, da det danner stærke komplekser. Det bruges i vid udstrækning som et fotografisk fikseringsmiddel, der virker hurtigere end natriumthiosulfatfiksere. Det tjener som gødning. Det virker som et tilsætningsstof til kul-affaldsblandinger for at hæmme dannelsen af farlige dioxiner og furaner. Det bruges som et analytisk reagens i laboratorier.
Opløselighed
Opløseligt i vand, let opløseligt i acetone. Uopløseligt i ethanol og diethylether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, magnesium og aluminium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium thiosulfate |
| Smeltepunkt | ∼180 °C (dekomponering) |
| pH | 6,0 til 6,5 |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 1.64 |
| Merck Index | 14,562 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, let opløselig i acetone. Uopløselig i ethanol og diethylether. |
| Formel vægt | 148.2 |
| Procent renhed | ≥96% |