Få mere at vide
Ammoniumthioglycolat, 70 vægt% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Ammonium thioglycolate |
Farve | Farveløs |
Navn note | 70 wt.% solution in water |
CAS | 5421-46-5, 7732-18-5 |
Kogepunkt | 115.0°C |
Smeltepunkt | -20.0°C |
Molekylær formel | C2H7NO2S |
MDL nummer | MFCD00137451 |
Tæthed | 1.2200g/mL |
Synonym | ammonium thioglycolate, ammonium mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monoammonium salt, thiofaco a-50, ammonium thioglycollate, thioglycolic acid ammonium salt, usaf mo-2, unii-6p9e788vzz, thioglycollic acid, ammonium salt, ammonium 2-mercaptoacetate |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0465237 | Analysecertifikat | 08/08/2024 | 384680010,384682500 |
A0453515 | Analysecertifikat | 25/08/2023 | 384680010,384682500 |
A0450532 | Analysecertifikat | 02/05/2023 | 384680010,384682500 |
A0441676 | Analysecertifikat | 27/02/2023 | 384680010,384682500 |
A0393813 | Analysecertifikat | 14/12/2022 | 384680010,384682500 |