Få mere at vide
Ammoniumthioglycolat, 70 vægt% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium thioglycolate |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 70 wt.% solution in water |
| CAS | 5421-46-5, 7732-18-5 |
| Kogepunkt | 115.0°C |
| Smeltepunkt | -20.0°C |
| Molekylær formel | C2H7NO2S |
| MDL nummer | MFCD00137451 |
| Tæthed | 1.2200g/mL |
| Synonym | ammonium thioglycolate, ammonium mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monoammonium salt, thiofaco a-50, ammonium thioglycollate, thioglycolic acid ammonium salt, usaf mo-2, unii-6p9e788vzz, thioglycollic acid, ammonium salt, ammonium 2-mercaptoacetate |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thioglycolate