Få mere at vide
Ammonium-Thiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30010684
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010684 100 mg
30010916 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA634070100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1762-95-4
Molekylær formel C N S . H4 N
Molekylvægt (g/mol) 76.12
Synonym Thiocyanic acid, ammonium salt (1:1), Ammonium isothiocyanate (6CI), Thiocyanic acid, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium cyanide sulfide (NH4CNS), Ammonium rhodanate, Ammonium sulfocyanate, Ammonium thiocyanate, Rhodanid
IUPAC navn azanium; Thiocyanat
SMIL [NH4+].[S-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium thiocyanate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Formel vægt 76.0095