Få mere at vide
Ammoniumthiocyanatopløsning, volumetrisk, 0,1 M NH4SCN (0,1N), Solstice
Beskrivelse
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium thiocyanate solution |
| Navn note | Volumetrisk, 0,1 M NH4SCN (0,1N) |
| CAS | 1762-95-4, 7732-18-5 |
| CAS min % | ≥99.0000% |
| CAS Max % | ≤1.0000% |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | CH4N2S |
| Lineær formel | NH4SCN |
| Vis mere |