Få mere at vide
Ammonium Thiocyanate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10497142 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 AMP
6 AMP
Pakningsstørrelse:
1 ampul
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10497142 1 AMP 1 ampul
10264290 6 AMP 6 ampuller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10497142 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/1500C/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1762-95-4
Molekylær formel CH4N2S
Molekylvægt (g/mol) 76.117
MDL nummer 11428
InChI nøgle SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC navn azanium;thiocyanate
SMIL C(#N)[S-].[NH4+]
Tekniske data
pH 4.5 to 6
Fysisk form Liquid
Mængde 1 AMP
Formel vægt 76.12g/mol
Emballage Ampoule
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium thiocyanate 0.1M solution (1M Concentrate ampoule)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.