Få mere at vide
Ammoniumthiocyanat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603250 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
40 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
40kg
500g
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15603250 500 g 500g
15663240 100 g 100g
15683240 250 g 250g
15673240 1 kg 1kg
15623250 6 x 500 g Pakke med 6
15613250 6 x 1 kg Pakke med 6
15693240 40 kg 40kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15603250 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31120500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % (AT )
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1762-95-4
Molekylær formel CH4N2S
Molekylvægt (g/mol) 76.117
MDL nummer MFCD00011428
InChI nøgle SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC navn azanium;thiocyanat
SMIL C(#N)[S-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Thiocyanate
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 500 g
Lineær formel NH4SCN
Beilstein 3595135
Formel vægt 76.12g/mol
Procent renhed ≥99% (AT)
Grad ACS/puriss. pa
Rester efter tænding ≤0.02% (as SO4)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium thiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate