Få mere at vide
Ammonium Thiocyanate, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15814060
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
15814060 500 g Plastic Bottle
1 options
Artikelnummer. 15814060 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1012130500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS, ISO, Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Thiocyanate
CAS 1762-95-4
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel CH4N2S
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
Opløselighedsinformation Soluble in water: 1600g/L at 20°C
InChI nøgle SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(#N)[S-].[NH4+]
IUPAC navn azanium;thiocyanate
Molekylvægt (g/mol) 76.117
PubChem CID 15666
Formel vægt 76.12
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS
Lugt Odorless
Emballage Plastic Bottle
Damptryk <1hPa at 20°C
Tæthed 1.3g/cm3 at 20°C