Få mere at vide
Ammoniumthiocyanat, Krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15507874 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15507874 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15507874 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 081801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Thiocyanate
CAS 1762-95-4
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Molekylær formel CH4N2S
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
InChI nøgle SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(#N)[S-].[NH4+]
IUPAC navn azanium;thiocyanat
Molekylvægt (g/mol) 76.117
PubChem CID 15666
Formel vægt 76.12
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.31kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium thiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate