Få mere at vide
Ammoniumthiocyanatkoncentrat, til 1L standardopløsning, 0,1 M NH4SCN (0,1N), Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium thiocyanate concentrate |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 1 Pc. |
| Lineær formel | NH4SCN |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 3595135 |
| Formel vægt | 76,12 g/mol |
| Grad | Volumetric |
| Emballage | Ampul |