Få mere at vide
Ammoniumthiocyanat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10111900 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10111900 250 g 250g
10726091 500 g 500g
10132040 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10111900 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/6680/50
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CH4N2S, CAS-nummer-1762-95-4, 500 g, hvid, 76,12 g/mol, 149 grader C, 11428, plastpulverbeholder, 5 til 6, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1762-95-4
Molekylær formel CH4N2S
Molekylvægt (g/mol) 76.12
MDL nummer 11428
InChI nøgle SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ammoniumcyanosulfanid
SMIL [NH4+].[S-]C#N
Tekniske data
Smeltepunkt 149°C
Farve Hvid
pH 5 til 6
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Formel vægt 76.12g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium thiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.