Få mere at vide
Ammoniumthiocyanat, ACS, 97,5% min
Artikelnummer. 11353308
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353308 250 g 250g
11343308 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036247.30
 Begrænset vare
På lager
Gødning, fotografi, tekstilfarvning, zinkbelægning, elektroplettering og som separator af Zr og Hf | CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76,117 g/mol
Ammoniumthiocyanat har mange anvendelser til fremstilling af kemikalier såsom metalthiocyanater [CuSCN, Ca(SCN) 2 , NaSCN, KSCN] og i en række lægemidler. Det bruges i fryseopløsninger, bejdsning, trykning og korrosionsinhibitor mod sure gasser. Det bruges i fotoindustrien som en stabilisator eller accelerator. Anvendes i gødning, stoffarvning, zinkbelægning, galvanisering, og som separator af Zr og Hf, også Au og Fe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1762-95-4
Molekylær formel CH4N2S
Molekylvægt (g/mol) 76.117
MDL nummer MFCD00011428
InChI nøgle SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC navn azanium;thiocyanat
SMIL C(#N)[S-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium thiocyanate
Smeltepunkt 147 °C til 149 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 97,5% min
Beilstein 3595135
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, methanol, ammoniak og acetone. Praktisk talt uopløseligt i CHCl3og ethylacetat.
Formel vægt 76.12
Grad ACS
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Tæthed 1.305
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium thiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate