Få mere at vide
Ammonium thiocyanate, 98+%
Artikelnummer. 11463354
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11463354
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10632.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76.117 g/mol
Ammoniumthiocyanat har mange anvendelser til fremstilling af kemikalier såsom metalthiocyanater [CuSCN, Ca(SCN) 2 , NaSCN, KSCN] og i en række lægemidler. Det bruges i fryseopløsninger, bejdsning, trykning og som korrosionsinhibitor mod sure gasser. Det bruges i fotoindustrien som en stabilisator eller en accelerator. Det bruges også i gødning, stoffarvning, zinkbelægning, galvanisering og som separator af zirconium og hafnium samt guld og jern. Det bruges også i analytisk kemi til titrimetrisk analyse og til at bestemme jernindholdet ved kolorimetri i læskedrikke.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ammoniumthiocyanat
har mange anvendelser til fremstilling af kemikalier såsom metalthiocyanater [CuSCN, Ca(SCN) 2 , NaSCN, KSCN] og i en række lægemidler. Det bruges i fryseopløsninger, bejdsning, trykning og som korrosionsinhibitor mod sure gasser. Det bruges i fotoindustrien som en stabilisator eller en accelerator. Det bruges også i gødning, stoffarvning, zinkbelægning, galvanisering og som separator af zirconium og hafnium samt guld og jern. Det bruges også i analytisk kemi til titrimetrisk analyse og til at bestemme jernindholdet ved kolorimetri i læskedrikke.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, methanol, ammoniak og acetone. Uopløseligt i chloroform og ethylacetat.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og blynitrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1762-95-4
Molekylær formel CH4N2S
Molekylvægt (g/mol) 76.117
MDL nummer MFCD00011428
InChI nøgle SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC navn azanium;thiocyanat
SMIL C(#N)[S-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium thiocyanate
Smeltepunkt 147°C to 149°C
Tæthed 1.305
Lugt Odorless
Lineær formel NH4SCN
Mængde 5000 g
Beilstein 3595135
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,561
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,methanol,ammonia and acetone. Insoluble in chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 76.12
Procent renhed ≥98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis