Få mere at vide
Ammonium thiocyanate, 98+%
Artikelnummer. 11443354
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11443354
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10632.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76.117 g/mol
Ammoniumthiocyanat har mange anvendelser til fremstilling af kemikalier såsom metalthiocyanater [CuSCN, Ca(SCN) 2 , NaSCN, KSCN] og i en række lægemidler. Det bruges i fryseopløsninger, bejdsning, trykning og som korrosionsinhibitor mod sure gasser. Det bruges i fotoindustrien som en stabilisator eller en accelerator. Det bruges også i gødning, stoffarvning, zinkbelægning, galvanisering og som separator af zirconium og hafnium samt guld og jern. Det bruges også i analytisk kemi til titrimetrisk analyse og til at bestemme jernindholdet ved kolorimetri i læskedrikke.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ammoniumthiocyanat
har mange anvendelser til fremstilling af kemikalier såsom metalthiocyanater [CuSCN, Ca(SCN) 2 , NaSCN, KSCN] og i en række lægemidler. Det bruges i fryseopløsninger, bejdsning, trykning og som korrosionsinhibitor mod sure gasser. Det bruges i fotoindustrien som en stabilisator eller en accelerator. Det bruges også i gødning, stoffarvning, zinkbelægning, galvanisering og som separator af zirconium og hafnium samt guld og jern. Det bruges også i analytisk kemi til titrimetrisk analyse og til at bestemme jernindholdet ved kolorimetri i læskedrikke.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, methanol, ammoniak og acetone. Uopløseligt i chloroform og ethylacetat.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og blynitrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1762-95-4
Molekylær formel CH4N2S
Molekylvægt (g/mol) 76.117
MDL nummer MFCD00011428
InChI nøgle SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC navn azanium;thiocyanat
SMIL C(#N)[S-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium thiocyanate
Smeltepunkt 147°C to 149°C
Tæthed 1.305
Lugt Odorless
Lineær formel NH4SCN
Mængde 1000 g
Beilstein 3595135
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,561
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,methanol,ammonia and acetone. Insoluble in chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 76.12
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium thiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium thiocyanate