Få mere at vide
Ammoniumthiocyanat, 98%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10005990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
3 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10005990 500 g Plastflaske 500g
10607401 3 kg Plastflaske 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10005990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 DKK
    456.72 DKK / 500g
    Spare 14.28 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1762-95-4
Molekylær formel CH4N2S
Molekylvægt (g/mol) 76.12
MDL nummer MFCD00011428
InChI nøgle SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC navn azanium;thiocyanat
SMIL C(#N)[S-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium thiocyanate
Smeltepunkt 149,0 °C
Farve Farveløs eller hvid
pH 4,5 til 6,0 (5% sol ved 25 °C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel NH4SCN
Merck Index 15, 558
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1600 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone og ammoniak, praktisk talt uopløselige i chcl3 og ethylacetat
Formel vægt 76.12
Procent renhed 98%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0,025% maks
Specifik vægtfylde 1.3
Tæthed 1.3000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium thiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate