Få mere at vide
Ammoniumthiocyanat, 0,1N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393677
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11393677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035580.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7732-18-5 | NH4SCN
Ammoniumthiocyanat, 0,1N standardiseret opløsning anvendes til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel NH4SCN
MDL nummer MFCD00011428
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium thiocyanate
Tæthed 1g/cm3 at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Miscible with water, ethanol, methanol, ammonia and acetone
Mængde 1 L
Formel vægt 76.12