Få mere at vide
Ammoniumthiocyanat, 0.1N Standardiseret Opløsning
Artikelnummer. 11383677
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383677 4 L 4 L
11393677 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035580.K7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7732-18-5 | NH4SCN
Ammoniumthiocyanat, 0,1N standardiseret opløsning anvendes til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Molekylær formel NH4SCN
MDL nummer MFCD00011428
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ammonium thiocyanate
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Blandet med vand, ethanol, methanol, ammoniak og acetone
Type Analytical Volumetric Solution
Molekylvægt (g/mol) 76.12
Mængde 4 L
Formel vægt 76.12
Grad Standard