Få mere at vide
Ammonium tetrathiotungstate
Artikelnummer. 11388027
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388027 2 g 2g
11378027 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022373.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13862-78-7 | H8N2S4W-2 | 348.158 g/mol
Ammoniumtetrathiotungstat bruges til klassisk byggesten til overgangsmetalsulfidklyngeforbindelser blev for nylig brugt i en lavtemperatur-, faststofsyntese af en ny serie af heterometalliske sulfidklynger stabiliseret med dppm [bis(diphenylphosphino)methan]-ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13862-78-7
Molekylær formel H8N2S4W-2
Molekylvægt (g/mol) 348.158
MDL nummer MFCD00061410
InChI nøgle CCFCMIWYHMKPAO-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium tetrathiotungstate, ammonium tetrathiotungstate vi, h2s4w.2nh3, disulfanylidenetungstendithiol diamine, ammonium tetrathiotungstate trace metals basis
PubChem CID 53393497
IUPAC navn azan;bis(sulfanyliden)wolfram;sulfanid
SMIL N.N.[SH-].[SH-].S=[W]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium tetrathiotungstate
Farve Gul
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 348.07
Lugt Like rotten eggs
Følsomhed Hygroscopic