Få mere at vide
Ammoniumtetrathiomolybdat, 99,95 %, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium tetrathiomolybdate |
| Smeltepunkt | 300.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller eller pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99.95% |
| Lineær formel | (NH4)2MoS4 |
| Merck Index | 15,557 |
| IUPAC navn | diammoniumdisulfanylidenmolybdændisulfanid |
| Formel vægt | 260.28 |
| Vis mere |