Få mere at vide
Ammoniumtetrathiomolybdat, 99,95 %, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10370254 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10370254 1 g Glasflaske 1g
10127113 10 g Glasflaske 10g
10137133 50 g Glasflaske 50g
11914341 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10370254 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389530010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15060-55-6 | H10MoN2S4 | 262.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15060-55-6
Molekylær formel H10MoN2S4
Molekylvægt (g/mol) 262.28
MDL nummer MFCD00136013
InChI nøgle ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
PubChem CID 15251598
SMIL [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium tetrathiomolybdate
Smeltepunkt 300.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.95%
Lineær formel (NH4)2MoS4
Merck Index 15,557
IUPAC navn diazanium;bis(sulfanyliden)molybdæn;sulfanid
Formel vægt 260.28
Procent renhed 99.95%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium tetrathiomolybdate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.