Få mere at vide
Ammoniumtetrathiomolybdat, 99,95 %, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10137133 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250g
50g
Artikelnummer. 10137133
Brand: Thermo Scientific Acros 389530500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15060-55-6 | H10MoN2S4 | 262.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15060-55-6
Molekylær formel H10MoN2S4
Molekylvægt (g/mol) 262.28
MDL nummer MFCD00136013
InChI nøgle ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
PubChem CID 15251598
SMIL [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium tetrathiomolybdate
Smeltepunkt 300.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.95%
Lineær formel (NH4)2MoS4
Merck Index 15,557
IUPAC navn diazanium;bis(sulfanyliden)molybdæn;sulfanid
Formel vægt 260.28
Procent renhed 99.95%
Grad Spormetalbasis