Få mere at vide
Ammoniumtetrathiomolybdat, 99,95 %, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium tetrathiomolybdate |
| Smeltepunkt | 300.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller eller pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.95% |
| Lineær formel | (NH4)2MoS4 |
| Merck Index | 15,557 |
| IUPAC navn | diazanium;bis(sulfanyliden)molybdæn;sulfanid |
| Formel vægt | 260.28 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium tetrathiomolybdate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .