Få mere at vide
Ammonium tetrathiomolybdate, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11365827
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365827 5 g 5g
11375827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043493.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15060-55-6 | H10MoN2S4 | 262.28 g/mol
Ammoniumtetrathiomolybdat bruges som et vigtigt reagens i syntetisk kemi og som byggesten i biouorganisk kemi. Det bruges til behandling af kobbertoksikose hos dyr og ved Wilsons sygdom. Det virker som en chelator in vivo for at reducere kobberniveauer. Det interfererer med angiogenese og reducerer tumorvækst. Yderligere anvendes det i syntesen af heterometalliske sulfidklynger stabiliseret med dppm [bis(diphenylphosphino)methan]-ligander. Det er involveret i ringåbningen af aziridiner, der fører til sulfider og disulfider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15060-55-6
Molekylær formel H10MoN2S4
Molekylvægt (g/mol) 262.28
MDL nummer MFCD00136013
InChI nøgle ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
PubChem CID 15251598
IUPAC navn diazanium;bis(sulfanyliden)molybdæn;sulfanid
SMIL [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium tetrathiomolybdate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 260.27
Følsomhed Hygroscopic