Få mere at vide
Ammonium tetrafluoroborate, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11395118
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395118 5 g 5g
11315128 25 g 25g
11305128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044055.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13826-83-0 | BF4H4N | 104.84 g/mol
Ammoniumfluorborat bruges som analytisk reagens. Det anvendes også i tekstiltryk- og farvningsindustrien og bruges som en katalysator til efterbehandling af harpiks. Det bruges hovedsageligt til den højtemperaturfluxing, der kræves af metalindustrien; katalysator; i flammehæmmere og fungerer som et fast smøremiddel i skæreolieemulsioner til aluminiumsvalsning og -formning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-83-0
Molekylær formel BF4H4N
Molekylvægt (g/mol) 104.84
MDL nummer MFCD06245785
InChI nøgle PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p
PubChem CID 9964072
IUPAC navn ammoniumtetrafluorboranid
SMIL [NH4+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 220°C (sublimation)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water at 16°C 25g/L.
Formel vægt 104.84
Procent renhed 99.999%
Lugt Ammonia-like
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.871 g/mL