Få mere at vide
Ammonium tetrafluoroborate, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11338727
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338727 250 g 250g
11348727 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035831.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13826-83-0 | BF4H4N | 104.84 g/mol
Ammoniumtetrafluorborat bruges i metalindustrien som højtemperaturflux. Det bruges også som flammehæmmer og smøremiddel i aluminiumsskæreolier. Desuden fungerer det som et analytisk reagens. Derudover bruges det som en katalysator til efterbehandling af harpiks og finder også anvendelse i tekstiltryk- og farvningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-83-0
Molekylær formel BF4H4N
Molekylvægt (g/mol) 104.84
MDL nummer MFCD06245785
InChI nøgle PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p
PubChem CID 9964072
IUPAC navn azanium;tetrafluorborat
SMIL [NH4+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 220°C (sublimation)
Farve Hvid
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 104.84
Procent renhed 99.5%
Lugt Ammonia-like
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.871 g/mL