Få mere at vide
Ammonium tetrafluoroborate, 97%
Artikelnummer. 11327157
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327157 500 g 500g
11317157 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011488.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13826-83-0 | BF4H4N | 104.84 g/mol
Ammoniumfluorborat bruges som analytisk reagens. I tekstiltryk- og farvningsindustrien blev det brugt som en katalysator til efterbehandling af harpiks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-83-0
Molekylær formel BF4H4N
Molekylvægt (g/mol) 104.84
MDL nummer MFCD06245785
InChI nøgle PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p
PubChem CID 9964072
SMIL [NH4+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 220°C (sublimation)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn azanium;tetrafluorborat
Formel vægt 104.84
Procent renhed 97%
Lugt Ammonia-like
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.871 g/mL