Få mere at vide
Ammoniumtetrachloropalladat(II), Premion™, 99,998% (metalbasis), Pd 37%
Beskrivelse
Ammoniumtetrachlorpalladat(II) er et af de foretrukne komplekser, som anvendes til fremstilling af metalliske palladiumpartikler. Derudover danner det Pd-kreatininkomplekser, som finder anvendelse inden for katalyse og halvledere. Kolloide palladiumnanokatalysatorer og metalpolymerkatalysatorsystemer kan fremstilles ud fra ammoniumtetrachlorpalladat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium tetrachloropalladate(II) |
| Smeltepunkt | (nedbrydning) |
| Farve | Brun til Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 2.17 g/mL |
| Lineær formel | (NH4)2PdCl4 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Vis mere |